Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc à double orifice
Code produit. 11756078 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
2 cm
Longueur (métrique):
2,5 cm
Dimensions:
2
Stopper Number:
2
Conditionnement:
57 pièces
Code produit. 11756078
Marque: Fisherbrand™ 6299173
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Disponibles en tailles 00 à 15
Assorted sizes 00 to 15
  • Diamètre des trous : 3 à 5 mm
The approximate per-pack quantity shown is based on the average number of stoppers in 1 lb. (454g).
Spécification
Diamètre (métrique) du trou 0.5 cm
Diamètre (métrique) interne 5 mm
À utiliser avec (application) Usage général
Longueur (métrique) 2,5 cm
Dimensions 2
Positions totales 2
Couleur Noir
Diameter (Metric) Bottom 1.6 cm
Diamètre (métrique) supérieur 2 cm
Matériau Caoutchouc naturel
Type de produit Bouchon conique à double orifice
Stopper Number 2