Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc à double orifice
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
2 cm
Longueur (métrique):
2,5 cm
Dimensions:
2
Stopper Number:
2
Conditionnement:
57 pièces
Description
Assorted sizes 00 to 15
- Diamètre des trous : 3 à 5 mm
†The approximate per-pack quantity shown is based on the average number of stoppers in 1 lb. (454g).
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) du trou | 0.5 cm |
| Diamètre (métrique) interne | 5 mm |
| À utiliser avec (application) | Usage général |
| Longueur (métrique) | 2,5 cm |
| Dimensions | 2 |
| Positions totales | 2 |
| Couleur | Noir |
| Diameter (Metric) Bottom | 1.6 cm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 2 cm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Afficher plus |