Learn More
Fisherbrand™ Bacs en plastique résistant aux acides pour nettoyeurs à ultrasons
Code produit. 10320892 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Nettoyeur à ultrasons, S 100, S 100/H ; S 120, S 120/H
Nettoyeur à ultrasons, S 180, S 180/H
Nettoyeur à ultrasons, S 30, S 30/H ; S 40, S 40/H ; S 60, S 60/H
Nettoyeur à ultrasons, S 300/S 300 H
Capacité (métrique):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10320892
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une protection supplémentaire de la cuve lors de l’utilisation de solutions de nettoyage chimiques agressives dans le nettoyeur à ultrasons.
  • Conçus pour apporter une protection supplémentaire contre les solutions de nettoyage chimiques agressives
  • Fournis avec un couvercle à ajustement personnalisé pour éviter les fuites et les déversements
Spécification
Type Bac résistant aux acides
Capacité (métrique) 1.3 L
À utiliser avec (équipement) Nettoyeur à ultrasons, S 30, S 30/H ; S 40, S 40/H ; S 60, S 60/H
Comprend Couvercle en plastique
Matériau Plastique