Learn More
Fisherbrand™ Bacs en plastique résistant aux acides pour nettoyeurs à ultrasons
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Nettoyeur à ultrasons, S 100, S 100/H ; S 120, S 120/H
Nettoyeur à ultrasons, S 180, S 180/H
Nettoyeur à ultrasons, S 30, S 30/H ; S 40, S 40/H ; S 60, S 60/H
Nettoyeur à ultrasons, S 300/S 300 H
Conditionnement:
1 pièce
Capacité (métrique):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
Spécification
Spécification
| Type | Bac résistant aux acides |
| À utiliser avec (équipement) | Nettoyeur à ultrasons, S 300/S 300 H |
| Comprend | Couvercle en plastique |
| Matériau | Plastique |