Learn More
Fisherbrand™ Serpentins de refroidissement pour unités à ultrasons
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Modèle:
S30 - S70
S80 - S300
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour maintenir la stabilité de la température du bain de refroidissement
- Pour assurer un nettoyage à ultrasons correct avec une température exacte
- Se connecte au système de refroidissement en cycle fermé
Spécification
Spécification
| Type | Serpentin de refroidissement |
| Diamètre (métrique) interne | 6 mm |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Taille des unités Elmasonic : S 30, S 40, S 70, S 150 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Modèle | S30 - S70 |