Learn More
Fisherbrand™ Paniers d’immersion pour nettoyeurs à ultrasons
Code produit. 10196162 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
PP
Dimensions (L x l):
59 x 60 mm
74 x 50 mm
78 x 60 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10196162
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce panier d’immersion est spécialement conçu pour les nettoyeurs à ultrasons double fréquence Fisherbrand™ série 112xx. La maille fine rend ce panier d’immersion idéal pour les petits articles. La poignée extra longue rend la manipulation simple et sûre.
  • Maille fine pour la sécurité des petites pièces
  • Disponibles en PP ou en acier inox
  • Poignée extra longue pour une plus grande facilité d’utilisation
Spécification
Type Panier d’immersion
À utiliser avec (équipement) Unité de nettoyage à ultrasons FB11211
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 78 x 60 mm