Learn More
Fisherbrand™ Creusets en porcelaine de forme large
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
8mL
17mL
30mL
50 ml
100mL
150mL
250mL
Diamètre (métrique) externe:
32mm
41mm
50mm
61mm
76mm
84mm
102mm
Hauteur (métrique):
20mm
26mm
31mm
37mm
46mm
52mm
60mm
Poids (métrique):
10 g
17 g
26 g
35 g
55 g
90 g
124 g
Conditionnement:
6 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Finition | Vitré |
| Température max. (métrique) | 1150°C |
| Épaisseur (métrique) | 2.2 mm |
| Poids (métrique) | 35 g |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 61mm |
| Hauteur (métrique) | 37mm |
| Product Type | Creuset |