Learn More
Fisherbrand™ Flacons d’échantillonnage sur site à col large
Catalog Number p-3622540
324.39 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21748" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité:
17 oz, 500 ml
32 oz, 1000 ml
4.2 oz, 125 ml
8.45 oz, 250 ml
Finition de col:
38 mm
43 mm
53 mm
Includes
Bouchons à vis en PP
Conditionnés en vrac pour un échantillonnage, un transport et un stockage des liquides plus pratiques
  • Excellente résistance chimique
  • Rigides et translucides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 4.2 oz, 125 ml
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 38 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Flacon d’échantillon à col large
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 200 ml (4.2 oz)
Couleur Translucides
Matériau PEHD
Finition de col 38 mm
Certifications/Conformité CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Oui
Bouche Large