Learn More
Fisherbrand™ Cuves en polypropylène à col large
Code produit. p-3217584 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Taille du bouchon:
89 mm
Code produit. 11828661
Marque: Fisherbrand™ 0610140
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis sans revêtement en polypropylène
Résistance thermique plus élevée que le PEBD ou le PEHD.
  • À manipuler jusqu’à 135°C (275°F) pendant de courtes périodes et à 100°C (212°F) en continu
  • Température de fragilité de 0°C (32°F)
  • Parois rigides
  • Excellente résistance chimique
  • Peuvent être stérilisés par toutes les méthodes normales, à l’exception de la chaleur sèche et du rayonnement
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
Spécification
Capacité 8 oz., 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8 oz
Couleur Naturel
Description Cuve en PP naturel de 8 oz
Diamètre (impériale) 3,5 in
À utiliser avec (application) Stockage des échantillons de laboratoire, des fournitures ou de la poudre
Comprend Bouchon à vis sans revêtement en polypropylène
Matériau PP
Température max. (métrique) 135deg;C
Température max. (impériale) 275deg;F
Nbre par carton 36
Nb par paquet 6
Quantité Boîte
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement Sans joint
Clarity Naturel
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 66 mm
Type de produit Cuve
Hauteur (impériale) 2,5 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 89 mm
Diamètre (métrique) 89 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non