Learn More
3M™ Solution d’essai d’ajustement pour FT-12
Code produit. 31921339 Tous les produits 3M Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
55 mL
missing translation for 'unitSize':
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) missing translation for 'unitSize'
31921339 55 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Code produit. 31921339 missing translation for 'mfr' 3M™ missing translation for 'supplierNo' 7100335089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.11€
    161.61€ / 6 pièces
    Économisez 112.50€
    41% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Solutions de test d’ajustement de remplacement pour utilisation avec 3M™ les kits d’appareils d’ajustement qualitatifs FT-10 (doux) et FT-30 (amer). Le choix entre le kit de test amer et sucré est personnel, cependant un faible pourcentage de la population ne peut pas détecter la saccharine, auquel cas le test de l’amertume doit être utilisé.
  • Kits de test et accessoires conçus pour aider votre organisation à respecter les exigences réglementaires de test d’ajustement pour les respirateurs ajustés serrés.
  • Ces produits peuvent être utilisés pour valider l’étanchéité face à respirateur sur n’importe quel masque jetable ou demi-masque.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution de test d’ajustement
Jetable Usage limité
Type de filtre Aucun
Avec soupape d’expiration Non
Capacité (métrique) 55 mL
À utiliser avec (équipement) FT-12
Type (solution) Doux