missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems FITC-Labeled Human DLL3 Protein, Fc Tag
sur devis
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_058637.1 |
---|---|
Poids moléculaire | 75.0 kDa |
Source | FITC-Labeled Human DLL3, Fc Tag (DL3-HF253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Leu 492 (Accession # Q9NYJ7-1). |
Immunogène | Ala 27 - Leu 492 |
Conditions de stockage | -20°C, avoid light |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17256190
|
ACROBiosystems
DL3-HF253-200ug |
200 μg |
sur devis
200µg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17266190
|
ACROBiosystems
DL3-HF253-25ug |
25 μg |
sur devis
25µg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Delta-like protein 3 (DLL3) is a transmembrane protein that belongs to the Delta/Serrate/Lag-2 (DSL) family of Notch ligands.May be required to divert neurons along a specific differentiation pathway. Plays a role in the formation of somite boundaries during segmentation of the paraxial mesoderm. DLL3 protein is expressed on the surface of tumor cells but not in normal adult tissues.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 75.0 kDa.Spécification
NP_058637.1 | |
FITC-Labeled Human DLL3, Fc Tag (DL3-HF253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Leu 492 (Accession # Q9NYJ7-1). | |
-20°C, avoid light | |
DLL3 | |
Human | |
HEK293 | |
Fluorescent Labeled Protein |
75.0 kDa | |
Ala 27 - Leu 492 | |
Delta3,delta-like 3 (Drosophila),delta-like protein 3,DLL3,Pudgy,SCDO1,SCDO1delta3 | |
FITC | |
Fc Tag | |
Powder |