Learn More
TdB Labs AB FITC-Trehalose Green Fluorophore
Click to view available options
:
1 mg
Description
- Product Overview: FITC-trehalose is a fluorescein-labeled disaccharide offering green fluorescence (λabs 495 nm / λem 519 nm). It is designed for molecular tracking and uptake studies in cryopreservation research, autophagy studies, and sugar transport investigations, while maintaining trehalose's natural biological compatibility.
- Features:
- Green Fluorescence: Excitation at 495 nm and emission at 519 nm for easy detection.
- Natural Sugar Backbone: Trehalose supports biological relevance in transport and stabilization studies.
- Water-Soluble and Non-Toxic: Fully compatible with live-cell and in vivo models.
- Applications:
- Tracking sugar uptake in live cells.
- Cryopreservation and desiccation research.
- Studying autophagy and sugar transport pathways.
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Format | Vial |
| Type de produit | Reagent |
| Quantité | 1 mg |
| Forme | Crystalline Powder |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.