Learn More
SCAT™ PTFE Fitting
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Les raccords SCAT sont disponibles dans les versions suivantes :
- Raccords PFA avec ferrule intégrée de différentes couleurs et diamètres.
- Connecteurs de tubes de différents diamètres
Spécification
Spécification
| Type | Raccord |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 4 mm |
| À utiliser avec (application) | Manipulation des solvants |
| À utiliser avec | Tube de 4 mm de diamètre |
| Matériau | PTFE |
| Autoclavable | Autoclavable |