Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètres / millivoltmètres FiveGo™ F2
Code produit 15543380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Compteur avec kit alimentaire
Compteur avec kit de terrain
Instrument de mesure avec kit standard
pH-mètre / instrument de mesure de mV
Conditionnement:
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15543380 pH-mètre / instrument de mesure de mV 1 unité
15573370 Instrument de mesure avec kit standard 1 unité
15503370 Compteur avec kit de terrain 1 unité
15593360 Compteur avec kit alimentaire 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15543380 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30266946
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00€
    391.99€ / 1 pièces
    Économisez 62.01€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Clip pour électrodes, dragonne, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon de pH
Cet instrument de mesure portatif effectue des mesures de pH / mV fiables et de grande qualité par simple pression d’un bouton
Différentes combinaisons d’instruments portatifs de mesure, de capteurs et d’accessoires sont disponibles, toutes parfaitement adaptées à des applications ou échantillons spécifiques.
  • Boîtier robuste en ABS étanche IP67
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 3,1 in pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • Sa conception ergonomique offre du confort aux petites comme aux grandes mains
  • Le pied pliable offre une visualisation optimale lorsque l’instrument se trouve sur une paillasse de laboratoire
  • Résiste aux environnements humides et exigeants
  • Comprend un boîtier de transport compact
  • Étalonnage à trois points avec quatre groupes de tampons prédéfinis
  • Compensation automatique de la température et compensation manuelle de la température
  • Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
  • BNC, entrées de capteur Cinch
  • Parfait pour les applications mobiles en laboratoire, sur place et à l’extérieur
Caractéristiques:
  • Plage de pH : 0,00 à 14,00
  • Résolution du pH : 0,01
  • Précision du pH : ±0,01 mV
  • Plage de valeurs en mV : -1999 à 1999 mV
  • Résolution mV : 1 mV
  • Précision en mV : ±1 mV
  • Plage de température : 0° à +100 °C (32° jusqu'à 212 °F)
  • Résolution de température : 0,1 °C
  • Précision de la température : ±0,5 °C
  • Capacité de mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
  • Horaires d'ouverture : > 200 heures
  • Alimentation : 4 piles AAA LRO3 de 1,5 V ou 4 piles AAA NiMH HR03 de 1,2 V
  • Dimensions : 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 in)
  • Poids : 0,26 kg (0,5 lb)
Applications :
  • Capteur F2 uniquement : convient aux applications nécessitant un capteur spécifique non inclus dans le kit.
  • Kit alimentaire F2 : Convient aux échantillons solides et semi-solides tels que la viande, les fruits, le fromage, etc.
  • Kit de terrain F2 : Convient à une large gamme d’échantillons aqueux courants et aux mesures sur le terrain.
  • Kit standard F2 : Convient à une large gamme d’échantillons aqueux courants, y compris les émulsions et les suspensions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH
Précision (température) ±0,5°C
Précision (mV) ±1
À utiliser avec (application) Applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
Measurement Modes pH
Étalonnage Linear
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0.01
Gamme (mV) -1999 à 1999
Résolution (mV) 1mV
Calibration Points 3
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Résolution (température) 0.1°
Type d’affichage LCD
Option de rétro-éclairage Aucun
Mémoire 200 mesures, étalonnage actuel
Points de données 200
Type de fonction d’enregistrement Automatique, Manuelle
Entrées BNC, Cinch
Dimensions (L x l x H) 18.8 × 7.7 × 3.3 cm (97.4 × 3 × 1.3 in)
Poids (métrique) 0.26 kg
Poids (impériale) 0.5 lb
Modèle F2
Compensation thermique ATC et MTC
Type pH-mètre / instrument de mesure de mV