Learn More
Invitrogen™ Colorant de viabilité fixable eBioscience™ eFluor™ 455UV
Click to view available options
Quantité:
100 tests
500 dosages
Conditionnement:
100 tests
500 tests
Description
- Des colorants de viabilité fixables peuvent être utilisés pour marquer les cellules de toutes les espèces
- Le colorant de viabilité fixable eFluor™ 455UV peut être excité par un faisceau laser UV (≈350 nm) et présente un pic d’émission de 455 nm
- Pour la compensation, il est recommandé d’utiliser un échantillon des cellules d’intérêt colorées à l’aide du colorant de viabilité fixable
- Le colorant de viabilité fixable eFluor™ 455UV est fourni sous forme de solution pré-diluée préparée dans du DMSO anhydre de haute qualité. Il doit être protégé de la lumière et de l’humidité
- Conserver à −70°C avec un dessicant
- Il peut être congelé et décongelé jusqu’à 20 fois
- Laisser le flacon s’équilibrer à température ambiante avant ouverture
- La coloration peut être effectuée avant ou après la coloration de la surface
- Les cellules peuvent être cryoconservées après coloration sans effet indésirable sur l’intensité de coloration des cellules mortes après décongélation
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Colorant |
| Emission | 350⁄455 |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Quantité | 500 dosages |