Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixable Viability Dye eFluor™ 506/780 Sample Pack
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
- Les colorants de viabilité fixables peuvent être utilisés pour marquer les cellules de toutes les espèces
- Fourni sous forme de solutions prédiluées préparées dans un DMSO anhydre de haute qualité. Il doit être protégé de la lumière et de l’humidité
- Conserver à −70°C avec un dessicant
- Il peut être congelé et décongelé jusqu’à 20 fois
- Laisser le flacon s’équilibrer à température ambiante avant ouverture
- Peut être excité par la ligne laser violette (405 nm) et a un pic d’émission de 506 nm
- Pour la compensation, il est recommandé d’utiliser un échantillon des cellules d’intérêt colorées à l’aide du colorant de viabilité fixable
- Peut être excité par la ligne laser rouge (633 nm) et a un pic d’émission de 780 nm
- En contrepartie, il est recommandé d’utiliser un échantillon des cellules d’intérêt colorées avec le colorant de viabilité fixable
- La coloration peut être effectuée avant ou après la coloration de surface
Spécification
Spécification
| Couleur | Green, Infrared |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Colorant |
| Emission | 405⁄506, 633⁄780 |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Quantité | 1 kit |