Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixable Viability Dye eFluor™ 520
Code produit. 15580607
Click to view available options
Quantité:
100 tests
500 dosages
Conditionnement:
100 tests
500 tests
Code produit. 15580607
Marque: Invitrogen™ 65086714
Peut être utilisé pour marquer de manière irréversible les cellules mortes avant les procédures de cryoconservation, de fixation et/ou de perméabilisation. Contrairement aux 7-AAD et à l’iodure de propidium (IP), les cellules marquées avec Les colorants de viabilité fixables peuvent être lavées, fixées, perméabilisées et colorées pour les antigènes intracellulaires, et ce sans perte d’intensité de coloration.
  • Des colorants de viabilité fixables peuvent être utilisés pour marquer les cellules de toutes les espèces
  • Le colorant de viabilité fixable eFluor™ 520 peut être excité par le faisceau laser bleu (488 nm) et présente un pic d’émission de 522 nm qui peut être détecté à l’aide d’un filtre passe-bande 530/30 (équivalent à FITC)
  • Pour la compensation, il est recommandé d’utiliser un échantillon des cellules d’intérêt colorées à l’aide du colorant de viabilité fixable
  • Le colorant de viabilité fixable eFluor™ 520 est fourni sous forme de solution pré-diluée préparée dans un DMSO anhydre de haute qualité. Il doit être protégé de la lumière et de l’humidité
  • Conserver à −70°C avec un dessicant
  • Il peut être congelé et décongelé jusqu’à 20 fois
  • Laisser le flacon s’équilibrer à température ambiante avant ouverture
  • La coloration peut être effectuée avant ou après la coloration de la surface
  • Les cellules peuvent être cryoconservées après coloration sans effet indésirable sur l’intensité de coloration des cellules mortes après décongélation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Colorant
Emission 488⁄522
Gamme de produits eBioscience
Quantité 100 tests