Learn More
Zeiss™ Analyseur fixe
Click to view available options
Type:
Lame d'analyseur fixe D avec plaque Lambda
Description
Microscopes compatibles :
- Axio Lab.A1
- Axio Lab.A1 FL LED
- Axio Lab.A1 MAT
- Axio Lab.A1 Pol
- Axioskop 2
- Axioskop 2 MAT
- Axioskop 20
- Axioskop 40
- Axioskop 40 Pol
Spécification
Spécification
| Type | Lame d'analyseur fixe D avec plaque Lambda |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x l) | 6 x 20 mm |
| Comprend | Plaque Lambda |
| Quantité | 1 de chaque |