Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor libre sans portoirs
Code produit. 10094092
Click to view available options
Vitesse max.:
15 000 tr/min
4 000 tr/min
FCR max.:
2 039 x g
2 218 x g
2 665 x g
24 400 x g
4 193 x g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10094092
Marque: Hettich Lab Technology™ 1460
Le rotor libre Hettich Lab Technology™ sans portoirs est adapté aux centrifugations zonaless et isopycniques
  • Disponible dans plusieurs configurations de nombre d’emplacements
  • Configurable avec une grande variété de portoirs et de godets portoirs
Spécification
Type Rotor swing-out
Capacité Variété de portoirs pour tubes à centrifuger, chambres cytologiques incluses
FCR max. 2 218 x g
Vitesse max. 4 000 tr/min
À utiliser avec (équipement) Universal 320/320 R
Angle 90°
Nbre de positions 2