Learn More
Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe pour instruments GC
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des résultats précis et reproductibles avec ces seringues à aiguille fixe pour échantillonneurs automatiques GC Thermo Scientific™ et Agilent.
Obtenez des seringues à aiguille fixe précises et reproductibles pour échantillonneurs automatiques GC Thermo Scientific™ et Agilent. Choisissez parmi tout un éventail de tailles, de types et de compatibilités avec les échantillonneurs automatiques. Elles sont disponibles en taille standard avec un fond blanc pour une lecture facile et des marquages résistants aux solvants.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | Calibre 23 |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe |
| Jetable | Non |
| Quantité | 6 / Bte |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 50 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments GC CTC, échantillonneurs automatiques AI/AS 1610 |