Learn More
Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe pour instruments GC
Code produit. 10527694 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
5 μl
10 μl
Calibre d’aiguille:
23 à 26 G
Calibre 23
Calibre 25
Calibre 26
Calibre 26s
À utiliser avec (équipement):
Instruments GC CTC, échantillonneurs automatiques AI/AS 1610
Échantillonneur automatique TriPlus
Échantillonneur automatique TriPlus RSH
Échantillonneur automatique TriPlus, AS2000
Échantillonneurs automatiques AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610
Échantillonneurs automatiques AI / AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200 / AS800, AI / AS 1610
Échantillonneurs automatiques AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610
Échantillonneurs automatiques TriPlus, AS2000, AI/AS 1610
Échantillonneurs automatiques TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI / AS 1610
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10527694
Marque: Thermo Scientific™ 36504047
Obtenez des résultats précis et reproductibles avec ces seringues à aiguille fixe pour échantillonneurs automatiques GC Thermo Scientific™ et Agilent.
Obtenez des seringues à aiguille fixe précises et reproductibles pour échantillonneurs automatiques GC Thermo Scientific™ et Agilent. Choisissez parmi tout un éventail de tailles, de types et de compatibilités avec les échantillonneurs automatiques. Elles sont disponibles en taille standard avec un fond blanc pour une lecture facile et des marquages résistants aux solvants.
  • Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
  • Aiguilles et pistons en acier inoxydable
  • Conception de seringue éprouvée
  • Pointe conique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 5 μl ; Calibre 26 ; Longueur : 50 mm ; Pour TriPlus
Calibre d’aiguille Calibre 26
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe
Jetable Non
Volume (métrique) 5 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique TriPlus