Learn More
Cole-Parmer™ Pinces utilitaires à position fixe
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Les pinces sont pourvues de manchons gainés de vinyle antidérapant ou pour les températures supérieures à 100°C, recouverts de fibre de verre. Optez pour le réglage simple en vue d’une utilisation standard où une broche ou un doigt est ajusté à l’aide d’un écrou à oreilles, tandis que l’autre broche reste telle quelle. Si vous avez besoin d’une pince plus polyvalente, choisissez le réglage double. Les pinces à double réglage offrent une plus grande flexibilité sur une étendue plus large. Les deux broches se règlent facilement sur une portée plus large au moyen de vis de serrage. Les pinces comprennent un connecteur intégré qui accepte les tiges jusqu’à 0,75 po (19 mm) de diamètre. Un support supplémentaire doit être acheté séparément pour fixer les pinces à des cadres de laboratoire, des supports ou d’autres appareils.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Pince d’accessoire |
| Matériau | Zinc nickelé |
| À utiliser avec (équipement) | Burette |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour maintenir les appareils à un angle fixe de 90° près du cadre du laboratoire où aucun réglage n’est nécessaire après l’installation |
| Diamètre (métrique) | 77 mm |
| Longueur (métrique) | 133.09 mm |
| Dimensions | Moyenne |