Learn More
BINDER™ Tablette, renforcée
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambres BINDER KT 115, KT 170
Chambres BINDER KT 53
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Renforcé
- Positionnée au niveau inférieur
- Charge maximale de 45 kg
Spécification
Spécification
| Description | Étagère renforcée - placée au niveau inférieur, charge max. de 45 kg, avec accessoire supplémentaire pour le fonctionnement du dispositif de mélange, du dispositif d’agitation ou du système de flacon rotatif |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER KT 115, KT 170 |
| Capacité | Charge max. de 67 kg |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Accessoire, clayette renforcée |