Learn More
STEMCELL Technologies FK-866
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
Description
- FK-866 is a highly specific noncompetitive inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT), an enzyme that regulates NAD+ biosynthesis from the natural precursor nicotinamide (Cameron et al.; Hasmann & Schemainda)
- In hepatocarcinoma cells, FK-866 activates AMP-activated protein kinase (AMPK) and downregulates mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling (Schuster et al.)
- FK-866 can be used to deplete NAD+, a central metabolism cofactor (Cameron et al.; Hasmann & Schemainda; Jadeja et al.)
- Depletes NAD+ and induces delayed cell death by apoptosis in HepG2 human liver carcinoma cells (IC50 = ∼1 nM; Hasmann & Schemainda)
- Triggers dose-dependent cytotoxicity in multiple myeloma cells (Cea et al.)
- Induces autophagic death in neuroblastoma SH-SY5Y cells (IC50 = 0.93 nM; Billington et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 658084-64-1 |
| Synonyme | K 22.175 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule moléculaire | C24H29N3O2 |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.