Learn More
FL-411, MedChemExpress
Code produit. p-200097048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16447127
Marque: Medchem Express HY111102
MedChemExpress FL-411 is a potent and selective BRD4 inhibitor with an IC50 of 0.43±0.09 μM for BRD4(1).
FL-411 is a potent and selective BRD4 inhibitor with an IC50 of 0.43±0.09 μM for BRD4(1).
Spécification
Nom chimique ou matériau FL-411
CAS 2118944-88-8
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H19N3O2S
Quantité 5 mg
Synonyme BRD4-IN-1
Informations sur la solubilité DMSO : 5.4 mg/mL (15.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC2=C(SC(N=C(C3=CC(C)=C(O)C(C)=C3)N4)=C2C4=O)C1
Poids moléculaire (g/mol) 341.43
Poids de la formule 341.43
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.