Learn More
Integra Biosciences™ Pistolet de stérilisation Flameboy™
Code produit. 10043391
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, propane, Propane
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10043391
Marque: Integra Biosciences™ 145003
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ce stérilisateur à flamme pratique et portatif avec allumage piézoélectrique pour une stérilisation à la flamme en toute sécurité. Le pistolet de stérilisation Integra Biosciences™ Flameboy™ fonctionne indépendamment de tout système de distribution de gaz ou de toute batterie.
  • Pistolet à flamme automatique pour propane / butane, gaz naturel ou gaz de ville avec adaptateur pour cartouche de gaz, pour une utilisation mobile
  • Inclut : adaptateur pour cartouche de gaz Campingaz CV 360, 3 buses pour propane / butane (P80), gaz de ville (M250) et gaz naturel (N110)
  • Idéal pour des usines de production, des fermenteurs, des laboratoires ou des applications en extérieur
  • Les adaptateurs de cartouches de gaz se montent facilement grâce à un mécanisme click and go intelligent
  • Possibilité de se brancher à un réseau de distribution du gaz pour un usage avec une installation permanente, par exemple dans des hottes ou des environnements de laboratoire
  • Allumage piézoélectrique
  • Conception ergonomique
  • La poignée-pistolet pratique du FLAMEBOY permet une prise en main et une utilisation aisées
  • Divers adaptateurs de gaz pour branchements et cartouches de gaz
  • Compatible avec différents types de gaz
Spécification
Type de produit Pistolet de stérilisation
Type de gaz Butane, propane, Propane
Longueur (métrique) 200 mm
Description 200 x 40 x 200 mm
Hauteur (métrique) 200 mm
Comprend (3) buses, adaptateur
Température max. (métrique) 1350°C
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (métrique) 0,25 kg
Largeur (métrique) 40 mm