Learn More
BOLA Flanged Tubing
Code produit. 10003421
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
100 mm
250 mm
1 000 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,8 mm
1,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10003421
Marque: BOLA F74004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flanged Tubing PTFE, with black tube end fittings made of PP, f. BOLA-Miniature fittings
Flanged PTFE tubing with black tube end fittings UNF ¼ in. 28 G made of PP and washers made of PA. The tubing is ready for use.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Diamètre (métrique) externe 1.6 mm
Longueur totale (métrique) 250 mm