Learn More
Étalon en point d’éclair - Martres Pensky, ASTM D 93 Proc. A (valeur nominale : 143,0°C), Paragon Scientific™
Code produit 16070232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 x 80 ml
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16070232 3 x 80 ml 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16070232 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur FPPMCC4
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les étalons certifiés UKAS sont spécifiquement conçus pour une utilisation dans les contrôles de performance des instruments standard. Conditionnés dans des flacons à injection unique de 3 x 80 ml, ce qui garantit l’intégrité des échantillons. Généralement utilisés dans l'analyse des produits pétroliers avec des points d'éclair supérieurs à 40 °C et inférieurs à 360 °C.
  • Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • Conditionné en flacons de 3 x 80 ml
  • Un flacon par test garantit une absence de contamination / une perte volatile haut de gamme
  • Entièrement traçable conformément aux normes internationales
  • Fourni avec des FDS
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Quantité 3 x 80 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Flash Point Reference Standard, Pensky Martens (Nominal value: 137.5 °C)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: White mineral oil, petroleum
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.