Learn More
Étalon en point d’éclair - Martres Pensky, ASTM D 93 Proc. A (valeur nominale : 59,0°C), Paragon Scientific™
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Conditionné en flacons de 3 x 80 ml
- Un flacon par test garantit une absence de contamination / une perte volatile haut de gamme
- Entièrement traçable conformément aux normes internationales
- Fourni avec des FDS
- Emballage de sécurité inviolable
- Durée de conservation de 12 mois
- Fabriqué au Royaume-Uni
Specifications
Specifications
| Quantité | 3 x 80 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- flash point standard - Pensky Martens
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contain: diesel fuel
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.