Learn More
Norme de point d’éclair, PMCC ASTM D 93 Proc A (valeur nominale 77,5°C), Paragon Scientific™
Code produit 16020192
Change view
Click to view available options
Quantité:
3 x 80 ml
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16020192 3 x 80 ml 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16020192 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur CRMUPMCCLOW
Matériaux de référence certifiés caractérisés par une étude multi-laboratoires spécifique conformément à ASTM D93, procédure A. Ces matériaux conviennent à la vérification des performances d’un instrument et/ou d’une procédure, comme spécifié dans cette norme
  • Matériau de référence certifié pour les vérifications annuelles conformément à ASTM D93, procédure A.
  • Certifié selon l'ISO17025 / ISO17034 sous accréditation UKAS au moyen d'une méthode spécifique d'étude inter-laboratoire.
  • Conditionnés dans des flacons de 3 x 80 ml - “One shot”, un flacon par test garantit l’absence de contamination / une perte volatile haut de gamme.
  • Entièrement traçable aux normes internationales.
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni.
Spécification
Quantité 3 x 80 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • X3 80ML CRM-PMCC-Low Flash Point Standard
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.