Learn More
BUCHI Chargeur de solides pour chromatographie FlashPure
Code produit. 16310266 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai:
15 g
20 g
40 g
80 g
120 g
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 16310266
Marque: BUCHI 140000158
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie Flash. L’échantillon est absorbé sur une phase solide (silice ou celite) puis ajouté au tube du chargeur vide de solides.
  • Le bouchon fileté facilite l’étanchéité
  • Il existe différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
  • Choisissez une taille suffisamment grande pour l’échantillon
  • La tige d’insertion permet le placement et le chargement des échantillons plus petits que la totalité du volume
Spécification
Type Cartouche vide
Comprend Frittages
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai 120 g
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.