Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex C18
Les cartouches FlashPure EcoFlex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances. La silice fonctionnalisée C18 est idéale pour les peptides et les composés non polaires dans une phase mobile aqueuse.
134.00€ - 4270.00€
Spécification
Matériau | Polypropylene |
---|---|
Type | C18 |
Résolution | 40 to 60 μm |
Type de colonne | C18 |
À utiliser avec (application) | Non-Polar Compounds, Ideal for Peptides |
Code produit | Marque | Comprend | Poids du lit (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Poids du lit (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16380166
|
BUCHI
140000053 |
2 Pc. | 120 g |
474.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16340166
|
BUCHI
140000049 |
5 Pc. | 12 g |
218.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16320176
|
BUCHI
140000057 |
1 Pc. | 1500 g |
2525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16350166
|
BUCHI
140000050 |
2 Pc. | 20 g |
144.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16390166
|
BUCHI
140000054 |
1 Pc. | 220 g |
464.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16330176
|
BUCHI
140000058 |
1 Pc. | 3000 g |
4270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16300176
|
BUCHI
140000055 |
1 Pc. | 330 g |
675.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16360166
|
BUCHI
140000051 |
2 Pc. | 40 g |
179.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16330166
|
BUCHI
140000048 |
5 Pc. | 4 g |
134.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16310176
|
BUCHI
140000056 |
1 Pc. | 800 g |
1270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16370166
|
BUCHI
140000052 |
2 Pc. | 80 g |
327.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Particules sphériques 50 μm
- Les cartouches de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
- Grande sélection de tailles de cartouches de 4 à 330 g
- Non-RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biootage, Interchim ou Yamazen.
Spécification
Polypropylene | |
40 to 60 μm | |
Non-Polar Compounds, Ideal for Peptides |
C18 | |
C18 | |
Any Flash System |