missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : Oxyde d’aluminium neutre
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
:
FlashPure Ecoflex ; phase stationnaire : Alumine neutre ; taille : 240g, quantité : 10pcs
Description
- Solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour les séparations standard
- Grande sélection de cartouches de 4 g à 5 000 g
- Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
- Ecoflex Silica est idéal pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.
- La silice fonctionnalisée Amino fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
- La silice fonctionnalisée C est idéale pour les peptides et les composés apolaires dans une phase mobile aqueuse.
- La silice fonctionnalisée offre une sélectivité alternative pour plusieurs types de polarité et est idéale pour les lipides.
- L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylene |
| Type | Neutral Alumina |
| Comprend | 10 unités |
| Résolution | 50 to 75 μm |
| Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | 240 g |
| Type de colonne | Alumina Neutral |
| À utiliser avec (application) | Polar Compounds |
| À utiliser avec (équipement) | Tout système Flash |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu