Learn More
BUCHI FlashPure ExoFlex Alumina Neutral
Les cartouches FlashPure EcoFlex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances. La solution EcoFlex Alumina Neutral est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters.
Marque: BUCHI 140000102
Informations supplémentaires : Poids : 4.69000kg
Description
- Solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour les séparations standard
- Grande sélection de cartouches de 4 g à 5 000 g
- Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
- Ecoflex Silica est idéal pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.
- La silice fonctionnalisée Amino fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
- La silice fonctionnalisée C est idéale pour les peptides et les composés apolaires dans une phase mobile aqueuse.
- La silice fonctionnalisée offre une sélectivité alternative pour plusieurs types de polarité et est idéale pour les lipides.
- L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters
Spécification
Polypropylene | |
5 Pc. | |
660 g | |
Polar Compounds |
Neutral Alumina | |
50 to 75 μm | |
Alumina Neutral | |
Any Flash System |