missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie FlashPure ID C18-WP
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai:
220 g
Comprend:
1 unité
Description
- Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
- Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylene |
| Type | C18 Wide Pore |
| Comprend | 1 unité |
| Résolution | 16 to 24 μm |
| Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | 220 g |
| Type de colonne | C18-WP |
| À utiliser avec (application) | Wide Pore Media for Large Molecules, Ideal for Peptides, Protiens and Lipids |
| À utiliser avec (équipement) | Reveleris Flash System |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction