Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Select : C18
Shop All Buchi Products
Click to view available options
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai:
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
Comprend:
1 unité
2 unités
5 unités
Unit Size:
2 pièces
Description
- Particules sphériques
- 13 à 17 μm de silice, 20 à 35 μm de C18
- Les cartouches en gel de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
- Grande sélection de cartouches de 4 g à 3 000 g
- Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
Specifications
Specifications
| Matériau | Polypropylene |
| Type | C18 |
| Comprend | 2 unités |
| Résolution | 20 to 35 μm |
| Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | 120 g |
| Type de colonne | C18 |
| À utiliser avec (application) | Non-Polar Compounds, Ideal for Peptides |
| À utiliser avec (équipement) | Tout système Flash |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction