Learn More
Fisherbrand™ Pince à flacons pour agitateur incubateur
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacons de 125, 250 et 500 ml
Flacons de 125 ml
Flacons de 1 000 ml
Flacons de 250 ml
Flacons de 25 ml
Flacons de 500 ml
Flacons de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité | Flacons de 25 ml |
| Type de produit | Pince à flacons |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | 16313226 |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |