Learn More
Buerkle™ Couvercle à flacon en polypropylène
Code produit. 15171193 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15171193
Marque: Buerkle™ 03007040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couvercle à flacon en polypropylène Buerkle™ à utiliser avec les boîtes à col large Buerkle™ en forme de carré.
  • Couvercle à flacon de rechange
  • Pour boîtes à col large Buerkle™ en forme de carré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon Polypropylène, joint en polyéthylène
À utiliser avec (équipement) Flacon de 100 ml
Type de produit Couvercle
Type de bouchon Bouchon à vis