Learn More
Labconco™ Laveurs de verrerie FlaskScrubber™
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Description
Les laveurs de verrerie Labconco FlaskScrubber™ sont conçus pour le lavage efficace et homogène de la verrerie à col étroit et du matériel de laboratoire général. Le logiciel CleanWorks OS est accessible via une interface d’écran tactile couleur et permet une surveillance intuitive et claire des charges de lavage, garantissant un nettoyage reproductible, efficace et traçable.
Les modèles FlaskScrubber atteignent une température de lavage maximale de 93°C et sèchent rapidement la verrerie grâce à la technologie de gestion de la chaleur SpeedVent : séchage à air forcé par injection d’une tige de support. Les modèles FlaskScrubber comprennent un rack à tiges de support inférieur à 36 emplacements et peuvent être équipés d’inserts de grande variété et de racks supplémentaires pour accueillir tous les types de matériel de laboratoire.
- Écran tactile avec logiciel intuitif CleanWorks OS
- La conception flexible permet l’utilisation de racks standard et d’injection de fuseaux
- La température de lavage maximale 93°C élimine les contaminants difficiles
- La pompe de lavage avancée optimise la circulation de l’eau jusqu’à 424 litres/min (112 gal/min)
- Séchage par fuseau à air forcé standard grâce à la technologie SpeedVent
- Chambre et racks en acier inoxydable de type 304 durables
- Rack d’injection de fuseau 36 emplacements inclus
Spécification
Spécification
| Description | Laveur de verrerie FlaskScrubber |
| Affichage | Écran tactile couleur |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| Type de produit | Laveur de verrerie de laboratoire |
| Débit | Entrée d’eau chaude de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrée d’eau froide de 3,5 GPM (13,2 LPM) |
| Pression max. | 120 psi (entrée) |
| Pression min. d’eau purifiée | N/A, peut être fourni à partir de sources pressurisées et non pressurisées |
| Volume (impérial) | Volume de la chambre 6,73 pieds3 |
| Volume (métrique) | Volume de la chambre 190,6 litres |
| Cycles de lavage | 9 programmes avec 1 à 9 cycles au total |
| Afficher plus |