Learn More
Labconco™ Laveurs de verrerie FlaskScrubber™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17142322 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Change view
Click to view available options
Description:
Laveur de verrerie FlaskScrubber
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Modèle:
Laveur sous paillasse
Laveur sous paillasse avec fenêtre
Laveur sur pied
Laveur sur pied avec fenêtre
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Description Alimentation électrique Modèle unitSize
17142322 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveur sur pied avec fenêtre 1 pièce
17192312 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveur sous paillasse 1 pièce
17102322 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveur sous paillasse 1 pièce
17112322 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveur sous paillasse avec fenêtre 1 pièce
17122322 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveur sous paillasse avec fenêtre 1 pièce
16874040 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveur sur pied 1 pièce
17132322 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveur sur pied 1 pièce
17152322 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveur sur pied avec fenêtre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17142322 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 412101010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Versatile and efficient glassware washers designed for efficient and consistent washing of narrow-neck glassware and general labware.
Les laveurs de verrerie Labconco FlaskScrubber™ sont conçus pour le lavage efficace et homogène de la verrerie à col étroit et du matériel de laboratoire général. Le logiciel CleanWorks OS est accessible via une interface d’écran tactile couleur et permet une surveillance intuitive et claire des charges de lavage – garantissant un nettoyage reproductible, efficace et traçable.
Les modèles FlaskScrubber atteignent une température de lavage maximale de 93°°C et sèchent rapidement la verrerie grâce à la technologie de gestion de la chaleur SpeedVent : séchage à air forcé par injection d’une tige de support. Les modèles FlaskScrubber comprennent un rack à tiges de support inférieur à 36 emplacements et peuvent être équipés d’inserts de grande variété et de racks supplémentaires pour accueillir tous les types de matériel de laboratoire.
  • Écran tactile avec logiciel intuitif CleanWorks OS
  • La conception flexible permet l’utilisation de racks standard et injection de tiges de support
  • La température de lavage maximale 93° C élimine les contaminants difficiles
  • La pompe de lavage avancée optimise la circulation de l’eau jusqu’à 112 gal/min (424 litres/min)
  • Séchage par tige de support à air forcé standard grâce à la technologie SpeedVent
  • Chambre et racks en acier inox de type 304 durables
  • Rack d’injection de tige de support 36 emplacements inclus
Spécification
Description Laveur de verrerie FlaskScrubber
Affichage Écran tactile couleur
Matériau Acier inoxydable (304)
Type de produit Laveur de verrerie de laboratoire
Débit Entrée d’eau chaude de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrée d’eau froide de 3,5 GPM (13,2 LPM)
Pression max. 120 psi (entrée)
Pression min. d’eau purifiée N/A, peut être fourni à partir de sources pressurisées et non pressurisées
Volume (impérial) Volume de la chambre 6,73 pieds3
Volume (métrique) Volume de la chambre 190,6 litres
Cycles de lavage 9 programmes avec 1 à 9 cycles au total
Consommation d’eau Aussi faible que 12,9 l
Modèle Laveur sur pied avec fenêtre
Certifications/Conformité UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
À utiliser avec (application) Idéal pour les laboratoires d’établissements d’enseignement supérieur, universitaires, gouvernementaux, pharmaceutiques et industriels ou tout établissement utilisant de la verrerie réutilisable
Comprend Rack avec tige de support inférieure
Inlet Water Temperature (English) Min. 120°F
Inlet Water Temperature (English) Recommended 120°F
Température max. (impériale) de l’eau d’entrée 160°F
Température max. (métrique) de l’eau d’entrée 71°C
Température min. (métrique) de l’eau d’entrée 49°C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 49°C
Profondeur (impériale) 27,8 in
Profondeur (métrique) 70,6 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 27,8 x 24,3 x 32,2 à 36,2 po.
Hauteur (impériale) 32,2 à 36,2 in
Hauteur (métrique) de 81,8 à 91,9 cm
Largeur (impériale) 24,3 in
Largeur (métrique) 61,7 cm
Poids (impériale) emballé 234 lb
Poids (métrique) à l’expédition 106,1 kg
Ampérage 11 A
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
Tension 208/230 V
Fréquence 50/60 Hz