Learn More
JULABO™ Couvercle de bain plat pour bains-marie PURA™
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
Type:
10 ouvertures, 115 mm de diamètre
1 ouverture, 190 mm de diamètre
2 ouvertures, 190 mm de diamètre
3 ouvertures, 190 mm de diamètre
4 ouvertures, 92 mm de diamètre
6 ouvertures, 115 mm de diamètre
6 ouvertures, 92 mm de diamètre
8 ouvertures, 92 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoire pour bain-marie PURA™
- Avec jeu adapté d’anneaux
Spécification
Spécification
| Description | Couvercle plat |
| À utiliser avec (équipement) | PURA™ 10 |
| Type | 4 ouvertures, 92 mm de diamètre |