Learn More
Agencinox™ Boîtes en acier inoxydable à fond plat
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
100 ml
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bols à fond plat en acier inoxydable
- Autoclavables
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Forme | Rond |
| Type | Bol |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Diamètre (métrique) | 60 mm |