Learn More
Memmert™ Couvercle plat pour bain d’huile
Marque: Memmert™ ONE29B02684
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 22.00000kg
Description
Bain tout inox• Construction tout inox
• Grande longévité
• Affichage numérique LED de la température réelle et de consigne
• Résolution 0,1°C
• Construction tout inox
• Robinet de vidange sur le côté droit
• Alimentation 230V - 50/60 Hz
• Température réglable jusqu'à 95°C
• Position ébullition à 100°C
• Sécurité mécanique classe 1 fixé à 135°C
• Stabilité ±0,1°C, homogénéité à ±0,3°C à 45°C.
Spécification
Bain d'huile ONE 29 | |
Acier inoxydable | |
Plat |
Ouvertures et jeux d'anneaux concentriques (8 ouvertures) | |
ONE 29 |