Learn More
Neogen Petrifilm™ Étaleur plat 6425
Code produit. 17263744
Encompass
Click to view available options
Quantité:
2/boîte
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 17263744
Marque: Neogen Petrifilm™ 7100002605
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Étaleur utilisé pour répartir l’échantillon uniformément pour les plaques de comptage 3M™ Petrifilm™ Staph Express.
  • Étaleur plat pour plaques de comptage 3M™ Petrifilm™ Staph Express.
  • Propage l’inoculum sur une zone uniforme.
  • Le matériau acrylique transparent permet au technicien d’observer et de contrôler la propagation.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Plaques de comptage 3M™ Petrifilm™ Staph Express.
Quantité 2/boîte
Type de produit Accessoires
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.