Learn More
Fisherbrand™ Boîtes plates pour congélateur
Elles ont une durée de vie plus longue que les alternatives en carton tout en réduisant les risques de formation de moisissure. Les boîtes de congélation plates Fisherbrand™ peuvent congeler et décongeler plusieurs fois sans problème.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 1.31600kg
Code produit. 15326548
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Les cryoboîtes sont livrées à plat pour un empilage aisé et un espace de stockage restreint.
  • Les boîtes s’intègrent dans les racks standard pour congélateurs.
  • Faciles à assembler
  • En PP ondulé
  • Plus durables que les boîtes en carton
  • Insensibles à l’humidité
  • Réduisent considérablement le risque de moisissure
  • Séparateurs inclus avec les boîtes
  • Stockage possible jusqu’à des températures de -80°C
Spécification
Spécification
Lid
PP ondulé
Boîte pour congélateur
Couvercle et séparateurs
4 x 4
145 mm
120 mm
1.316 kg
Rouge
Rectangle
Tubes 16 × 50 ml
10/boîte
145 x 147 x 120 mm
147 mm
31.6 mm