Learn More
Hydrate de sel disodique dinucléotide d‘adénine flavine, ≥95 % (base sèche), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15875138 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15875138 1 g Flacon en plastique 1g
15825288 500 mg Flacon en plastique 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15875138 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J15785.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1891059-93-0 | C27H31N9Na2O15P2 | 829.52 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1891059-93-0
Formule moléculaire C27H31N9Na2O15P2
Poids moléculaire (g/mol) 829.52
Numéro MDL MFCD00151217
Clé InChI XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Synonyme flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5 '-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
CID PubChem 131675332
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt Hydrate
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Nom IUPAC disodium [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl {[(2R,3S,4S)-5-{7,8-dimethyl-2,4-dioxo-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridin-10-yl}-2,3,4-trihydroxypentyl phosphonato]oxy}phosphonate
Poids de la formule 829.51 (anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥93%