Learn More
Flavone, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10050930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10050930
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 525-82-6 | C15H10O2 | 222.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 525-82-6
Formule moléculaire C15H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Clé InChI VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme flavone, 2-phenylchromone, 2-phenyl-4h-chromen-4-one, 2-phenyl-4-chromone, 2-phenyl-4-benzopyron, 2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-phenyl, asmacoril, chromocor, cromaril
CID PubChem 10680
ChEBI CHEBI:42491
Nom IUPAC 2-phénylchromen4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=CC=CC=C3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavone
Point de fusion 95.0°C to 98.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 17, 373
Merck Index 15, 4124
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline