Learn More
Flavone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460194
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11460194
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13627.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 525-82-6 | C15H10O2 | 222.243 g/mol
Flavone is a potentially useful biochemical for cytochrome P450 studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La flavone est une substance biochimique potentiellement utile pour les études sur le cytochrome P450.
Solubilité
Soluble dans l’acétone (25 mg/ml), le méthanol, l’alcool et le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Conserver dans des récipients étanches dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 525-82-6
Formule moléculaire C15H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.243
Numéro MDL MFCD00006825
Clé InChI VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme flavone, 2-phenylchromone, 2-phenyl-4h-chromen-4-one, 2-phenyl-4-chromone, 2-phenyl-4-benzopyron, 2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-phenyl, asmacoril, chromocor, cromaril
CID PubChem 10680
ChEBI CHEBI:42491
Nom IUPAC 2-phénylchromen4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=CC=CC=C3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavone
Point de fusion 95°C to 98°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 157598
Merck Index 14,4092
Informations sur la solubilité Soluble in acetone (25mg/ml),methanol,alcohol,and chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 99%