Learn More
Chlorhydrate de flavoxate, Mikromol™
Code produit 17952966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17952966 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17952966 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0156.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
chlorhydrate de flavoxate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavoxate Hydrochloride
CAS 3717-88-2
Noms d’analytes ou de composants Flavoxate Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H25 N O4 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Flavoxate Hydrochloride, 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid 2-(1-piperidinyl)ethyl ester hydrochloride, 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid 2-piperidinoethyl ester hydrochloride, 1-Piperidineethanol 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (ester) hydrochloride, Bladderon, DW 61, Flavoxate hydrochloride, Genurin, NSC 114649, Patricin, Peflate, Piperidinoethyl-3-methylflavone-8-carboxylate hydrochloride, Rec 7/0040, Spasmal, Spasuret, Urispas
Formule InChI InChI=1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCCN3CCCCC3)c4ccccc4
Nom IUPAC 3-metil-4-oxo-2-fenilcromeno-8-carboxilato de 2-piperidin-1-iletilo; hidrocloruro
Poids moléculaire (g/mol) 427.92
Quantité 100 mg
Poids de la formule 427,155 g/mol