Learn More
Chlorhydrate de flavoxate N-oxyde, Mikromol™
Code produit 30052329
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052329 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052329 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0156.070025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
chlorhydrate de flavoxate N-oxyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavoxate N-Oxide Hydrochloride
CAS 2732347-10-1
Noms d’analytes ou de composants Flavoxate N-Oxide Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C24 H25 N O5 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Flavoxate N-Oxide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C24H25NO5.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)30-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)29-16-15-25(28)13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCC[N+]3([O-])CCCCC3)c4ccccc4
Nom IUPAC 2-(1-oxidopiperidin-1-io-1-il)etilo 3-metil-4-oxo-2-fenilcromeno-8-carboxilato; hidrocloruro
Poids moléculaire (g/mol) 443.92
Quantité 25 mg
Poids de la formule 443.15 g/mol